Learn More
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99%
Code produit 11342468
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11342468 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11342468 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur 014516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Dépôt sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
CAS 14040-05-2
Point de fusion 198°C
Point d’ébullition 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Formule moléculaire C22H38CuO4
Numéro MDL MFCD00058920
Quantité 5 g
Synonyme copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
Clé InChI JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Nom IUPAC copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Poids moléculaire (g/mol) 430.09
CID PubChem 91663146
Poids de la formule 430.05
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Powder