Learn More
Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), 98%
Code produit 11368438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368438 25 g 25g
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040470.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Réactif de déplacement RMN, précurseur d'oxyde de nickel | CAS : 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425,24 g/mol
Réactif de déplacement RMN, précurseur de l’oxyde de nickel
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14481-08-4
Formule moléculaire C22H38NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 425.24
Numéro MDL MFCD00192348
Clé InChI FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
CID PubChem 131675868
Nom IUPAC (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; Nickel
SMILES [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Point de fusion 223°C to 225°C
Point d’ébullition 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Quantité 25 g
Poids de la formule 425.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement