Learn More
Sebacate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440666 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15440666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54025.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52829-07-9 | C28H52N2O4 | 480.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
CAS 52829-07-9
Point de fusion 82°C to 85°C
Point d’éclair 216°C (421°F)
Formule moléculaire C28H52N2O4
Numéro MDL MFCD00134709
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Synonyme bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl sebacate, bis 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl decanedioate, tinuvin 770, sanol, sumisorb 577, tinuvin 770df, tinuvin 770ls, sanol 770, sanol ls 700, sanol ls 770
Clé InChI RWMYPXKVMUFMKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CNCC(C)(C)C1OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC1C(C)(C)CNCC1(C)C
Nom IUPAC décanedioate de bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl)
Poids moléculaire (g/mol) 480.73
CID PubChem 164282
Poids de la formule 480.72
Pourcentage de pureté 98%