Learn More
Bis(2,4,6-trichlorophényl)oxalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085760 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10085760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    130.65€ / 5g
    Économisez 26.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2, 4, 6-trichlorophenyl)oxalate
Note relative au nom 98%
CAS 1165-91-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 188°C to 192°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H4Cl6O4
Numéro MDL MFCD00043061
Quantité 5 g
Synonyme bis 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,4,6-trichlorophenyl ethanedioate, oxalic acid bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, 2,4,6-trichlorophenyl oxalate, ethanedioic acid, bis 2,4,6-trichlorophenyl ester, bis-tcpo, acmc-20a7jt, gevpiwpywjzspr-uhfffaoysa
Clé InChI GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC Oxalate de bis(2,4,6-trichlorophényl)
Poids moléculaire (g/mol) 448.89
CID PubChem 160567
Poids de la formule 448.89
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.