Learn More
Bis(2,5-iodométhyl)dioxane (mélange de diastéréoisomères), TRC
Code produit 30328797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4487505G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,5-iodomethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers)
CAS 101084-46-2
Formule moléculaire C6H10I2O2
Quantité 5 g
Synonyme 2,5-Bis(iodomethyl)-p-dioxane
Formule InChI InChI=1S/C6H10I2O2/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-6H,1-4H2
SMILES ICC1COC(CI)CO1
Nom IUPAC 2,5-bis(iodométhyl)-1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 367.95
Poids de la formule 367.877