Learn More
Bis(2,5-iodométhyl)dioxane (mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(2,5-iodomethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 101084-46-2 |
| Formule moléculaire | C6H10I2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,5-Bis(iodomethyl)-p-dioxane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10I2O2/c7-1-5-3-10-6(2-8)4-9-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | ICC1COC(CI)CO1 |
| Nom IUPAC | 2,5-bis(iodométhyl)-1,4-dioxane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 367.95 |
| Poids de la formule | 367.877 |