Learn More
Éther bis(2-aminophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461618 1 g 1g
15481618 250 mg 250mg
15471618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55396.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 24878-25-9 | C12H12N2O | 200.241 g/mol
It is catalytic reagent and used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif catalytique et est utilisé dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à basse température, à l’écart de la lumière et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24878-25-9
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.241
Numéro MDL MFCD00792533
Clé InChI GOJFAKBEASOYNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-oxydianiline, 2-2-aminophenoxy aniline, 2,2 inverted exclamation marka-oxydianiline, aminophenyl ether, o,o'-oxydianiline, 2-aminophenyl ether, bis 2-aminophenyl ether, 2,2'-oxybis benzenamine, benzenamine,2,2'-oxybis, 2,2'-diaminodiphenyl ether
CID PubChem 458824
Nom IUPAC 2-(2-aminophénoxy)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC2=CC=CC=C2N
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(2-aminophenyl) ether
Point de fusion 61°C to 64°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre