Learn More
Disulfure de bis(2-benzamidophényl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398615 25 g 25g
11308625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398615 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12110.14
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-57-9 | C26H20N2O2S2 | 456.578 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-57-9
Formule moléculaire C26H20N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 456.578
Numéro MDL MFCD00043806
Clé InChI ZHMIOPLMFZVSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-benzamidophenyl disulfide, peptazin bafd, peptisant 1o, pepton 22, 2,2'-dibenzoylaminodiphenyl disulfide, bis o-benzamidophenyl disulfide, o,o'-dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-dibenzamidodiphenyl disulfide, n,n'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide, 2',2'-dithiodibenzanilide
CID PubChem 67271
Nom IUPAC N-[2-[(2-benzamidophényl)disulfanyl]phényl]benzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-benzamidophenyl) disulfide
Point de fusion 140°C to 143°C
Quantité 25 g
Beilstein 721443
Poids de la formule 456.59
Pourcentage de pureté 97%