Learn More
Éther bis(2-bromoéthylique), TRC
Code produit 30341639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41501525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-bromoethyl) Ether
CAS 5414-19-7
Formule moléculaire C4H8Br2O
Quantité 25 g
Synonyme 1,1'-Oxybis[2-bromoethane], 1,5-Dibromo-3-oxapentane, 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2,2'-Dibromodiethyl Ether, 2-(2-Bromoethoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl Ether, 3-Oxa-1,5-dibromopentane, Bis(2-bromoethyl) Ether, Bis(β-bromoethyl) Ether, Bromex, Di(2-bromoethyl) Ether, L 11510, NSC 8025, β,β'-Dibromodiethyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
SMILES BrCCOCCBr
Nom IUPAC 1-bro-2-(2-bromoéthoxy)étane
Poids moléculaire (g/mol) 231.91