Learn More
Phtalate de bis(2-butoxyéthyle)-3,4,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Formule moléculaire | C20 2H4 H26 O6 |
| Quantité | 0.05 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10 H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2 H] |
| Nom IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-butoxietilo) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 370.47 |
| Poids de la formule | 370.2293 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |