Learn More
Phtalate de bis(2-butoxyéthyle)-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Formule moléculaire | C20 2H4 H26 O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Phthalic Acid, Bis-2-butoxyethyl Ester D4 (phenyl D4) |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2H] |
| Nom IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(2-butoxietilo) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 370.47 |
| Poids de la formule | 370.2293 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?