Learn More
Chlorhydrate de Bis(2-chloroéthyl)amine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10438630 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10438630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10438630 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106321000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 821-48-7 | C4H9Cl2N·HCl | 178.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Note relative au nom 98%
CAS 821-48-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C to 215°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H9Cl2N·HCl
Formule linéaire (ClCH2CH2)2NH·HCl
Numéro MDL MFCD00012515
Quantité 100 g
Synonyme bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in alcohols,insoluble in toluene and acetone
Clé InChI YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2-chloroéthyl)éthanamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
CID PubChem 522769
Poids de la formule 178.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.