Learn More
Chlorhydrate de Bis(2-chloroéthyl)amine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464464 250 g 250g
11454464 50 g 50g
11444464 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464464 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13118.30
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 821-48-7 | C4H10Cl3N | 178.481 g/mol
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride is used as an intermediate in chemicals synthesis and building block for piperazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)amine est utilisé comme intermédiaire dans des synthèses chimiques et comme bloc de construction pour les dérivés de la pipérazine.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-48-7
Formule moléculaire C4H10Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 178.481
Numéro MDL MFCD00012515
Clé InChI YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
CID PubChem 522769
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2-chloroéthyl)éthanamine;chlorhydrate
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Point de fusion 211°C to 215°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3550356
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 178.49
Pourcentage de pureté 98%