Learn More
Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)-d8-amine, CDN
Code produit 30321883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321883 0.1 g 0.10g
30321628 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321883 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND43530.1G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride
CAS 102092-04-6
Formule moléculaire C4 D8 H Cl2 N . Cl H
Quantité 0.1 g
Synonyme Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9 CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-octadeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)ethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d8 Hydrochloride
Formule InChI InChI=1 S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl
Nom IUPAC 2-cloro-N-(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetil)-1,1,2,2-tetradeuterioetanamina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 186.5372
Poids de la formule 185,0381 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique