Learn More
Bis(2-cyanoéthyl)-N,N-diisopropyle Phosphoramidite , TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite |
| CAS | 102690-88-0 |
| Formule moléculaire | C12 H22 N3 O2 P |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N |
| Nom IUPAC | 3-[2-canoéthoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.3 |
| Poids de la formule | 271.145 |