Learn More
Bis(2-cyanoéthyl)phénylphosphine, Thermo Scientific™
Product Code. 11383668
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11383668 5 g 5g
11393668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11383668 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039268.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15909-92-9
Formule moléculaire C12H13N2P
Poids moléculaire (g/mol) 216.22
Numéro MDL MFCD00013827
Clé InChI LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
CID PubChem 342156
Nom IUPAC 3-[2-cyanoéthyl(phényl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Point de fusion 72°C to 73°C
Point d’ébullition 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3464
Poids de la formule 216.22
Forme physique Cristalline