Learn More
Bis(2-cyanoéthyl)phénylphosphine, Thermo Scientific™
Code produit 11393668
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11393668 1 g 1g
11383668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039268.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15909-92-9
Formule moléculaire C12H13N2P
Poids moléculaire (g/mol) 216.22
Numéro MDL MFCD00013827
Clé InChI LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
CID PubChem 342156
Nom IUPAC 3-[(2-cyanoethyl)(phenyl)phosphanyl]propanenitrile
SMILES N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Point de fusion 72°C to 73°C
Point d’ébullition 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3464
Poids de la formule 216.22
Forme physique Cristalline