Learn More
Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]éthyl)amine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417358 1 g 1g
15436056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60853.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. À conserver dans des conditions réfrigérées. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1086138-36-4
Formule moléculaire C44H69NP2
Poids moléculaire (g/mol) 673.99
Numéro MDL MFCD17018779
Clé InChI KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
CID PubChem 58194772
Nom IUPAC 2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]-N-[2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]éthyl]éthanamine
SMILES C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Point de fusion 217°C to 222°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 673.97
Pourcentage de pureté ≥97%