Learn More
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)éthyl]amine, solution 10 % p/w dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495796 25 g 25g
15475796 1 g 1g
15485796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60493.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 944710-34-3 | C20H45NP2 | 361.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce composé est impliqué dans l’ajout d’amines catalysées par des métaux de transition aux dérivés de l’acide acrylique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944710-34-3
Formule moléculaire C20H45NP2
Poids moléculaire (g/mol) 361.54
Numéro MDL MFCD17014018
Clé InChI MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
CID PubChem 51346231
Nom IUPAC 2-ditert-butylphosphanyl-N-(2-ditert-butylphosphanyléthyl)éthanamine
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Densité 0.911
Odeur Unpleasant
Formule linéaire ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF