Learn More
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)éthyl]amine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436748 5 g 5g
15485606 250 mg 250mg
15426748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15436748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60269.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550373-32-5
Formule moléculaire C28H53NP2
Poids moléculaire (g/mol) 465.69
Numéro MDL MFCD17014019
Clé InChI OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
CID PubChem 58194775
Nom IUPAC 2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanyléthyl)ethanamine
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Point de fusion 64°C to 69°C
Formule linéaire [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 465.67
Pourcentage de pureté ≥97%