Learn More
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)éthyl]amine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485606 250 mg 250mg
15426748 1 g 1g
15436748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60269.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 550373-32-5 | C28H53NP2 | 465.69 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550373-32-5
Formule moléculaire C28H53NP2
Poids moléculaire (g/mol) 465.69
Numéro MDL MFCD17014019
Clé InChI OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
CID PubChem 58194775
Nom IUPAC 2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanyléthyl)ethanamine
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Point de fusion 64°C to 69°C
Formule linéaire [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 465.67
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine