Learn More
Éther Bis[(2-diphénylphosphino)phényl] , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365005
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11365005
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18481.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 166330-10-5 | C36H28OP2 | 538.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166330-10-5
Formule moléculaire C36H28OP2
Poids moléculaire (g/mol) 538.57
Numéro MDL MFCD00233863
Clé InChI RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
CID PubChem 4285986
Nom IUPAC [2-(2-diphénylphosphanylphénoxy)phényl]-diphénylphosphane
SMILES O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 5 g
Beilstein 7729718
Poids de la formule 538.57
Pourcentage de pureté 98%