Learn More
Bis(2-diphénylphosphinoéthyle)phénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301284 5 g Flacon en verre 5g
10003600 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10301284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316820050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23582-02-7 | C34H33P3 | 534.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23582-02-7
Formule moléculaire C34H33P3
Poids moléculaire (g/mol) 534.56
Numéro MDL MFCD00003048
Clé InChI AXVOAMVQOCBPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-diphenylphosphinoethyl phenylphosphine, phenylphosphinediyl bis ethane-2,1-diyl bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenylphosphine, phosphine, bis 2-diphenylphosphino ethyl phenyl, phenylbis diphenylphosphinoethyl phosphine, pubchem6540, acmc-20alo6, chembl69711, bis 2-biphenylphosphinoethyl phenylphosphine
CID PubChem 90192
Nom IUPAC bis(2-diphénylphosphanyl)-phénylphosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-diphenylphosphinoethyl)phenylphosphine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 126.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 74.1 to 78.7% (C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 534.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre et/ou morceaux