Learn More
Adipate bis(2-éthylhexyle), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348295 100 g 100g
11338295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10195.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.574 g/mol
It is employed as a plasticizer. It is a skin conditioning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme plastifiant. Il s’agit d’un solvant de conditionnement de la peau.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-23-1
Formule moléculaire C22H42O4
Poids moléculaire (g/mol) 370.574
Numéro MDL MFCD00009496
Clé InChI SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
CID PubChem 7641
ChEBI CHEBI:34675
Nom IUPAC Hexanedioate2de bis(-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) adipate
Point de fusion -67°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 166°C to 168°C (1 mmHg)
Point d’éclair 196°C (384°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Beilstein 1803774
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 370.58
Pourcentage de pureté 99%