Learn More
Adipate bis(2-éthylhexyle), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10547362 1 kg Flacon en verre 1kg
10167460 250 g Flacon en verre 250g
10025353 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10547362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402460010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-23-1 | C22H42O4 | 370.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-23-1
Formule moléculaire C22H42O4
Poids moléculaire (g/mol) 370.57
Numéro MDL MFCD00009496
Clé InChI SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
CID PubChem 7641
ChEBI CHEBI:34675
Nom IUPAC Hexanedioate2de bis(-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) adipate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -76.0°C
Densité 0.9240g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 196°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.924
Informations sur la solubilité Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosité 13-15 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 370.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide