Learn More
Bis(2-ethylhexyl)adipate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3 |
| Poids de la formule | 370.3083 |