Learn More
Bis(2-éthylexyl)adipate, TRC
Code produit 30007849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007849 25 g 25g
30005450 100 g 100g
30006325 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB43381025G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-23-1
Formule moléculaire C22 H42 O4
Poids moléculaire (g/mol) 370.57
Synonyme Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), ADO, ADO (lubricating oil), Adimoll DO, Adipic acid diester with 2-ethylhexanol, Adipol 2EH, Arlamol DOA, Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bisoflex DOA, Crodamol DOA, DOA, Dermol DOA, Di(2-ethylhexyl) adipate, Diacizer DOA, Diethylhexyl adipate, Dioctyl adipate, Dub Doa, Effomoll DA, Effomoll DOA, Ergoplast AdDO, Flexol A 26, Hatcol 2908, Jayflex DOA 2, K 3220, Kodaflex DOA, Lankroflex DOA, Monoplex DOA, NSC 56775, Octyl adipate, Plasthall DOA, Plastimoll DOA, Plastomoll DOA, Reomol DOA, SP 100, SP 100 (solvent), Sansocizer DOA, Sicol 250, Truflex DOA, USS 700, Vestinol OA, Vistone A 10, Wickenol 158, Witamol 320
Nom IUPAC Hexanedioate2de bis(-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Poids de la formule 370.3083