Learn More
Bis(2-éthylhexyl)amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303307
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11303307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13894.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-20-7 | C16H35N | 241.463 g/mol
Bis(2-ethylhexyl)amine (BEA) was used in the synthesis of stable nanosized CdS particles coated by an oriented monolayer of chemically bonded BEA molecules
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bis(2-éthylhexyl)amine (BEA) a été utilisée dans la synthèse de particules CdS de taille nano stables enduites d’une monocouche chimiquement liée aux molécules BEA
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,045 g/l à 20˚C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-20-7
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.463
Numéro MDL MFCD00009489
Clé InChI SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl amine, di 2-ethylhexyl amine, diisooctylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl-n-2-ethylhexyl, bis-2-ethylhexylamine, 2,2'-diethyldihexylamine, 2,2'-diethylhexylamine, di-2-ethylhexyl amine, dihexylamine, 2,2'-diethyl, ccris 4619
CID PubChem 7791
Nom IUPAC 2-éthyl-N-(2-éthylhexyl)hexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl)amine
Point de fusion <-60°C
Point d’ébullition 281°C
Point d’éclair 121°C (250°F)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 1748342
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.