Learn More
Bis(2-éthylhexyl)maléat, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(2 ethylhexyl)maleate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13- |
| Poids de la formule | 340.2614 |