Learn More
Phosphate de bis(2-éthylhexyle), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373387
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11373387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017723.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Extraction des métaux
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-07-7
Formule moléculaire C16H35O4P
Poids moléculaire (g/mol) 322.43
Numéro MDL MFCD00009492
Clé InChI SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl hydrogen phosphate, bis 2-ethylhexyl phosphate, hdehp, di 2-ethylhexyl phosphate, dehpa extractant, di 2-ethylhexyl phosphoric acid, escaid 100, d 2ehpa, bis 2-ethylhexyl phosphoric acid
CID PubChem 9275
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène bis (2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) Phosphate
Point de fusion -50°C
Densité 0.965
Point d’ébullition 48°C (12 mmHg)
Point d’éclair 171°C (340°F)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Indice de réfraction 1.442
Quantité 500 g
Numéro UN 1902
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 322.43
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide