Learn More
Phosphate de Bis(2-éthylhexyl), TRC
Code produit 30136996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136996 10 g 10g
30134187 5 g 5g
30003975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136996 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB43386510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-07-7
Formule moléculaire C16 H35 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 322.42
Synonyme 1-Hexanol, 2-ethyl-, hydrogen phosphate (7CI), 2-Ethyl-1-hexanol hydrogen phosphate, A 208, A 208 (phosphate), Baysolvex D 2EHPA, Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Bis(2-ethylhexyl) orthophosphate, Bis(2-ethylhexyl) phosphate, D 2EHPA, DEHAP, DP 8, DP 8R, Di(2-ethylhexyl) phosphate, Di(2-ethylhexyl)orthophosphoric acid, Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphate, Dioctyl hydrogen phosphate, Dioctyl orthophosphate, Dioctyl phosphate, HDEHP, HDEHPA, Hostarex PA 216, Hydrogen bis(2-ethylhexyl) phosphate, JB 58, LB 58, O,O-Bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid, O,O-Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, Orthophosphoric acid 2-ethylhexyl alcohol diester, P 204, P 204 (acid), Phoslex A 208, Phosphoric acid di(2-ethylhexyl) ester, TOPS 99
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène bis (2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
Poids de la formule 322.2273