Learn More
Phtalate de bis(2-éthylhexyle), TRC
Code produit 30341939
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30341939 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30341939 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB43385010G
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 H38 O4
Quantité 10 g
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl phthalate, 3315AF2, Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) o-phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Bisoflex 81, Bisoflex DOP, Codan Set L 86P, Compound 889, Corflex 400, DEHP, DOF, DOF (Russian plasticizer), DOP, DOPT, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Di(isooctyl) phthalate, Diacizer DOP, Dioctyl phthalate, Diplast O, ESBO-D 82, Ergoplast FDO, Ergoplast FDO-S, Etalon, Etalon (plasticizer), Ethylhexyl phthalate, Eviplast 80, Eviplast 81, Fleximel, Flexol DOD, Flexol DOP, Garbeflex DOP-D 40, Good-rite GP 264, Hatco DOP, JSSD-DOP, Jayflex DOP, Kodaflex DEHP, Kodaflex DOP, Monocizer DOP, NSC 17069, Octoil, Octyl phthalate, Palatinol AH, Palatinol AH-L, Palatinol DOP, Phthalic acid di(2-ethylhexyl) ester, Phthalic acid dioctyl ester, Pittsburgh PX 138, Plasthall DOP, R 8000, Reomol D 79P, Sansocizer DOP, Sansocizer R 8000, Scandinol SC 1000, Sconamoll DOP, Sicol 150, Staflex DOP, Truflex DOP, Vestinol AH, Vinycizer 80, Vinycizer 80K, Witcizer 312, ZS, ZS (plasticizer)
Formule InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl) benzène-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Poids de la formule 390.277
Pourcentage de pureté >95