Learn More
Sébacate de bis(2-éthylhexyl), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
250mL
5000mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468706 5000 mL 5000mL
11458706 250 mL 250mL
11448706 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16049.0J
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Bis(2-ethylhexyl) sebacate is used as a plasticizer. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sébacate de bis(2-éthylhexyle) est utilisé comme plastifiant. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-62-3
Formule moléculaire C26H50O4
Poids moléculaire (g/mol) 426.68
Numéro MDL MFCD00009497
Clé InChI VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
CID PubChem 31218
Nom IUPAC Décanedioate de bis(2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Densité 0.914
Point d’ébullition 211°C to 213°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5000 mL
Merck Index 14,1251
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Poids de la formule 426.68
Pourcentage de pureté 95%