Learn More
Bis(2-éthylhexyl) sebacate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10561111 1 L Flacon en verre 1L
10003280 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11925021 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10561111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269920010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-62-3
Formule moléculaire C26H50O4
Poids moléculaire (g/mol) 426.68
Numéro MDL MFCD00009497
Clé InChI VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
CID PubChem 31218
Nom IUPAC Décanedioate de bis(2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidité 0.15mg KOH/g max.
Point de fusion -55°C
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 212°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 215°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4500 to 1.455
Quantité 1 L
Indice de saponification 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Résidus après évaporation 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Merck Index 15,1255
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité ca 23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 426.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide