Learn More
Bis(2-éthylhexyl) sebacate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11925021 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize':
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
11925021 10 L Récipient en plastique 10L
10561111 1 L Flacon en verre 1L
10003280 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11925021 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 269920100
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-62-3 | C26H50O4 | 426.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-62-3
Formule moléculaire C26H50O4
Poids moléculaire (g/mol) 426.68
Numéro MDL MFCD00009497
Clé InChI VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
CID PubChem 31218
Nom IUPAC Décanedioate de bis(2-éthylhexyle)
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Acidité 0.15mg KOH/g max.
Point de fusion -55°C
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 212°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 215°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4500 to 1.455
Quantité 10 L
Indice de saponification 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Résidus après évaporation 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Merck Index 15,1255
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité ca 23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 426.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide