Learn More
Bis(2-éthylhexyl) téréphtalate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10391481 1 kg Flacon en verre 1kg
10732202 250 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10391481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402490010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6422-86-2
Formule moléculaire C24H38O4
Poids moléculaire (g/mol) 390.55
Numéro MDL MFCD00072256
Clé InChI RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
CID PubChem 22932
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl) benzène-1,4-dicarboxylate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96
% max. CAS 100.0
Point de fusion -67.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9840g/mL
Point d’ébullition 400.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910
Quantité 1 kg
Beilstein 09, IV, 3306
Gravité spécifique 0.984
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 390.55
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide