Learn More
Bis(2-hydroxyéthyl)-d8-amine, CDN
Code produit 30319864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319864 0.25 g 0.25g
30313245 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319864 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND53080.25G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Formule moléculaire C4 2H8 H3 N O2
Quantité 0.25 g
Formule InChI InChI=1 S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétradeutéro-2-[(1,1,2,2-tétradeutéro-2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 113.18
Poids de la formule 113,1292 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique