Learn More
Disulfure de bis(2-hydroxyéthyle), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322627 50 g 50g
11332627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11800.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1892-29-1 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Bis(2-hydroxyethyl) disulfide is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(2 -hydroxyéthyl) disulfure est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1892-29-1
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00002906
Clé InChI KYNFOMQIXZUKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl disulfide, 2,2'-dithiodiethanol, bis 2-hydroxyethyl disulfide, ethanol, 2,2'-dithiobis, hydroxyethyl disulfide, diethanol disulfide, 2,2'-dithiobisethanol, 2-hydroxyethanedisulfide, usaf th-9, 2,2'-disulfanediyldiethanol
CID PubChem 15906
ChEBI CHEBI:43136
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthyldisulfanyl)éthanol
SMILES OCCSSCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Point de fusion ∼25°C
Densité 1.261
Point d’ébullition 158°C to 163°C (3.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire HOCH2CH2S-SCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.57
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1735851
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(2-hydroxyethyl) disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-hydroxyethyl)disulfide