Learn More
Bis(2-methoxyethyl) Phthalate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-methylglycol ester |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 282.1103 |