Learn More
Bis(2-méthylallyl)(1,5-cyclooctadiène)ruthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15477625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26891.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) is used as a catalyst and pharmaceutical intermediate. It is also used as a precatalysts for asymmetric and Cross-Coupling Catalysis reactions, and in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(2-méthylallyl)(1,5-cyclooctadiène)ruthénium(II) est utilisé comme catalyseur et intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme précatalyseur pour les réactions de catalyse asymétrique et de couplage transversal et la synthèse chimique organique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
CAS 12289-94-0
Point de fusion 83°C to 86°C
Formule moléculaire C16H26Ru
Numéro MDL MFCD00216965
Quantité 1 g
Numéro UN UN3395
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme (1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium(II); Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Clé InChI POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Nom IUPAC (5Z)-cycloocta-1,5-diène ;2-méthanidylprop-1-ène ; ruthénium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 319.45
CID PubChem 91884701
Poids de la formule 319.45