Learn More
Carbonate de bis(2-méthylallyl), 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(2-methylallyl) carbonate |
| Point d’ébullition | 199.0°C to 202.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [H2C=C(CH3)CH2O]2CO |
| Indice de réfraction | 1.4371 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO– À des fins de recherche uniquement