Learn More
Complexe de ruthénium(II) bis-(2-méthylallyl)cycloocta-1,5-diène, 30-32 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10638314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10638314 1 g Flacon en verre 1g
10451491 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10638314 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295780010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12289-94-0 | C16H26Ru | 319.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12289-94-0
Formule moléculaire C16H26Ru
Poids moléculaire (g/mol) 319.45
Numéro MDL MFCD00216965
Clé InChI POYBJJLKGYXKJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 91884701
Nom IUPAC (5Z)-cycloocta-1,5-diène ;2-méthanidylprop-1-ène ; ruthénium(2+)
SMILES [Ru++].Cc(:c):c.Cc(:c):c.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1, 5-diene ruthenium(II) complex
Note relative au nom 30-32% Ru
Point de fusion 81°C to 85°C
Couleur Beige-marron à marron
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 319.44
Pourcentage de pureté 30-32% Ru
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis-(2-methylallyl)cycloocta-1,5-diene ruthenium(II) complex
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.