Learn More
Chlorure de bis(2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332706 25 g 25g
11312706 1 g 1g
11322706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11332706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08775.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.563 g/mol
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide. Also used as reagent is used for activating the carboxylic group, synthesis of amides, esters and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinique a été utilisé dans la préparation de l’hexadepsipeptide. Il est également utilisé comme réactif pour activer le groupe carboxyle, synthèse d’amides, d’esters et de peptides.
Solubilité
Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68641-49-6
Formule moléculaire C6H8ClN2O5P
Poids moléculaire (g/mol) 254.563
Numéro MDL MFCD00010077
Clé InChI KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
CID PubChem 152842
Nom IUPAC 3-[chloro-(2-oxo-1,3-oxazolidine-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Point de fusion ∽195°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3654596
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 254.57
Pourcentage de pureté 97%