Learn More
Chlorure de bis(2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532851 5 g Flacon en verre 5g
10509843 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310060050
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 68641-49-6 | C6H8ClN2O5P | 254.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68641-49-6
Formule moléculaire C6H8ClN2O5P
Poids moléculaire (g/mol) 254.57
Numéro MDL MFCD00010077
Clé InChI KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bop-cl, bis 2-oxooxazolidin-3-yl phosphinic chloride, ccris 2607, phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphonic chloride, bis 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl phosphinoyl chloride, bis-2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, n,n-bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride, bis 2-oxo-3-oxazolidinyl phosphinic chloride bop-cl
CID PubChem 152842
Nom IUPAC 3-[chloro-(2-oxo-1,3-oxazolidine-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES C1COC(=O)N1P(=O)(N2CCOC2=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 254.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline