Learn More
Chlorure de bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinique, TRC
Code produit 30427231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427231 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO990150500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic Chloride
CAS 68641-49-6
Formule moléculaire C6H8ClN2O5P
Quantité 500 mg
Synonyme BOP-Cl
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
SMILES ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
Nom IUPAC 3-[chloro-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)phosphoryl]-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 254.56
Poids de la formule 253.9859