Learn More
Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate, TRC
Code produit 17962205
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962205 10 mg 10mg
17991555 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB51630010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57677-95-9
Formule moléculaire C16 H9 F26 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 790.17
Synonyme Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate, 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, hydrogen phosphate (9CI), 6:2 Polyfluoroalkylphosphoric acid diester, Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol),hydrogen phosphate, Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate, 6:2 diPAP, Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phosphate, 6:2 Di-PAPS
Nom IUPAC bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen phosphate
SMILES OP(=O)(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[2-(perfluorohexyl)ethyl]phosphate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H9F26O4P/c17-5(18,7(21,22)9(25,26)11(29,30)13(33,34)15(37,38)39)1-3-45-47(43,44)46-4-2-6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(31,32)14(35,36)16(40,41)42/h1-4H2,(H,43,44)
Poids de la formule 789.9823
Pourcentage de pureté >95%