Learn More
Bis(2-thiényl)cétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Formule moléculaire | C9 H6 O S2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| SMILES | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| Nom IUPAC | dithiophène-2-ylméthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.27 |
| Poids de la formule | 193.986 |