Learn More
Bis(3,5,3’,5’-diméthoxydibenzylidèneacétone)palladium(0), Pd 12 %-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496886 5 g 5g
15486886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61964.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bis(3,5,3′,5′-diméthoxydibenzylidèneacétone)palladium(0) utilisé comme catalyseur dans la recherche pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811862-77-8
Formule moléculaire C42H44O10Pd
Poids moléculaire (g/mol) 815.22
Numéro MDL MFCD07369799
Clé InChI RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
CID PubChem 24777333
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Point de fusion 170°C to 178°C
Couleur Rouge
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one) palladium
Poids de la formule 815.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13%
Forme physique Poudre