Learn More
Bis(3-aminopropyl-d6)amine, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3'-Diaminodipropylamine-D12 |
| CAS | 1219805-55-6 |
| Formule moléculaire | C6 D12 H5 N3 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Bis(3-aminopropyl-d6)amine, Bis(3-aminopropyl)amine-d12, 3,3'-Diaminodipropylamine-D12, 3,3'-Diaminodipropylamine-d12, N-(3-Aminopropyl-1,1,2,2,3,3-d6)-1,3-propanediamine-1,1,2,2,3,3-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nom IUPAC | N'-(3-amino-1,1,2,2,3,3-héxA neutéropropyl)-1,1,2,2,3,3-hexexedutéropropane-1,3-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.2932 |
| Poids de la formule | 143.2176 g/mol |
| Afficher plus |