Learn More
Alfa Aesar™ Bis(3-aminopropyl)phénylphosphine, conditionnée sous l’argon dans des flacons refermables ChemSeal™
Code produit 11345907
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345907 2 g 2g
11355907 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345907 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur 043675.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6775-01-5
Numéro MDL MFCD00014834
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine
Densité 1.03g/mL
Point d’ébullition 144°C (1 mmHg)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C12H21N2P
Indice de réfraction 1.5728
Quantité 2 g
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 3-[3-aminopropyl(phényl)phosphanyl]propan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 224.29
CID PubChem 138827
Poids de la formule 224.29
Forme physique Liquide